Learn More
17(beta)-hidroxi-5(alfa)-androstano[3,2-c]pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Hydroxy-5alpha-androstano[3,2-c]pyrazole |
| CAS | 28032-00-0 |
| Fórmula molecular | C20H30N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (5α,17β)-2’H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30N2O/c1-19-8-7-16-14(15(19)5-6-18(19)23)4-3-13-9-17-12(11-21-22-17)10-20(13,16)2/h11,13-16,18,23H,3-10H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,14-,15-,16-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])CC[C@@]4([H])CC5=C(C=NN5)C[C@@]43C |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.2358 |