Learn More
17 beta-estradiol, Lipomed
Descripción
17 beta-estradiol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estradiol |
| CAS | 50-28-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Estradiol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H24 O2 |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, Estradiol (8 CI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (+)-3,17β-Estradiol, 13β-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,17β-ol, 17β-Estradiol, 17β-Oestradiol, 3,17-Epidihydroxyestratriene, 3,17β-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 3,17β-Estradiol, Absorlent Matrix, Aerodiol, Alora, Altrad, Aquadiol, Bardiol, Benzogynestry, Beta-estradiol, Bio-E Gel, Climaderm, Climara, Compudose, Compudose 100, Compudose 200, Compudose 365, Compudose 400, Corpagen, Dermestril, Destradiol, Dihydrofollicular hormone, Dihydrofolliculin, Dihydromenformon, Dihydrotheelin, Dihydroxyestrin, Dimenformon, Diogyn, Diogynets, Divigel, E 2, Elestrim, Encore, Epiestriol 50, Estasorb, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Estrace, Estraderm, Estraderm MX, Estraderm TTS, Estraderm TTS 100, Estraderm TTS 50, Estradiol-17β, Estradot, Estraldine, Estrapatch, Estredox, Estreva, Estring, Estring Vaginal Ring, Estroclim, Estroclim 50, Estrogel, Estrogel HBF, Estropause, Estrovite, Evamist, Evorel, FemSeven, Femanest, Femestral, Femogen, Fempatch, Follicyclin, Gelestra, Ginosedol, Gynergon, Gynodiol, Gynoestryl, Innofem, Lamdiol, Macrodiol, Menorest, Menostar, NSC 9895, Nordicol, Oesclim, Oestergon, Oestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Oestradiol, Oestrogel, Oestroglandol, Ovahormon, Ovasterol, Ovastevol, Ovocyclin, Ovocylin, Perlatanol, Primofol, Profoliol, Profoliol B, Progynon, Progynon DH, Sandrena 1, Sprediol, Syndiol, Systen, Theelin, dihydro-, Vagifem, Vivelle, Vivelle-Dot, Zesteem, Zumenon, β-Estradiol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O |
| Nombre IUPAC | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Mostrar más |