Learn More
17-Amino Geldanamicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Amino Geldanamycin |
| CAS | 64202-81-9 |
| Fórmula molecular | C28 H39 N3 O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 17-Aminogeldanamycin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H39N3O8/c1-14-10-18-23(29)20(32)13-19(25(18)34)31-27(35)15(2)8-7-9-21(37-5)26(39-28(30)36)17(4)12-16(3)24(33)22(11-14)38-6/h7-9,12-14,16,21-22,24,26,33H,10-11,29H2,1-6H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b9-7-,15-8+,17-12+/t14-,16+,21+,22+,24-,26+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(N)C(=O)C=C(NC(=O)\C(=C\C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(=O)N)\C(=C\[C@H](C)[C@H]1O)\C)\C)C2=O |
| Nombre IUPAC | [(3R,5S,6R,7S,8E,10S,11S,12Z,14E)-21-amino-6-hidroxi-5,11-dimetoxi-3,7,9,15-tetrametil-16,20,22-trioxo-17-azabiciclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-il] carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 545.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.2737 |