Learn More
Ácido 17-amino-10-oxo-3,6,12,15-tetraoxa-9-azaheptadecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Amino-10-oxo-3,6,12,15-tetraoxa-9-azaheptadecanoic Acid |
| CAS | 1143516-05-5 |
| Fórmula molecular | C12 H24 N2 O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Semaglutide Impurity 44 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24N2O7/c13-1-3-18-5-7-20-9-11(15)14-2-4-19-6-8-21-10-12(16)17/h1-10,13H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | NCCOCCOCC(=O)NCCOCCOCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[2-[[2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]acetil]amino]etoxi]etoxi]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 308.328 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.158 |