Learn More
17-(Alilamino)-17-demetoxigeldanamicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438539 100 mg 100 miligramos
15428539 25 mg 25 miligramos
15408539 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66960.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Tiene actividad antitumoral
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) inhibits heat shock protein 90 (Hsp90), the expression of heat shock factor-1, and the activity of oncogenic proteins such as N-ras, Ki-ras, c-Akt, and p185erB2. In addition to its anti-tumor effects, 17-AAG also induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en DMSO a 150 mg/ml y en etanol a 5 mg/ml. Muy poco soluble en agua.
Notas
Solo para uso en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75747-14-7
Fórmula molecular C31H43N3O8
Peso molecular (g/mol) 585.698
Número MDL MFCD04973892
Clave InChI AYUNIORJHRXIBJ-MKJFUHJFSA-N
Sinónimo 17-aag
PubChem CID 133688938
Nombre IUPAC carbamato de [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hidroxi-5,11-dimetoxi-3,7,9,15-tetrametil-16,20,22-trioxo-21-(prop-2-enilamino)-17-azabiciclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-il]
SMILES CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCC=C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
Punto de fusión 207°C to 209°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO at 150 mg/mL; soluble in ethanol at 5 mg/ml; Very poorly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.69
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido