Learn More
17α -Acetiloxi-11β -metil-19-norprogesterona, TRC
Código de producto. 30424797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424797 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30424797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6865002.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norgestomet
CAS 25092-41-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 H32 O4
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 17alphalpha-Acetyloxy-11beta-methyl-19-norprogesterone, 19-Norpregn-4-ene-3,20-dione','17-hydroxy-11β-methyl-','acetate (8CI), (11β)-17-(Acetyloxy)-11-methyl-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-11β-methyl-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, Crestar, Norgestomet, Norprogesterone, SC 21009
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O4/c1-13-12-22(4)20(9-10-23(22,14(2)24)27-15(3)25)19-7-5-16-11-17(26)6-8-18(16)21(13)19/h11,13,18-21H,5-10,12H2,1-4H3/t13-,18-,19-,20-,21+,22-,23-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]2(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@@H]13
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-acetil-11,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 372.498
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.23
Porcentaje de pureza >95