Learn More
Tocris Bioscience™ 17-AAG
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18004802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18004802 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18004802 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1515/1
Selective Hsp90 inhibitor
Inhibitor of heat shock protein 90 (Hsp90) chaperone activity, and an analog of geldanamycin (Cat. No. 1368). Subsequently inhibits the activity of oncogenic proteins such as p185erbB-2 (IC50 = 31 nM), N-ras, Ki-ras and c-Akt. Antitumor in vivo. Also protects neuroprogenitor cells against stress-induced apoptosis at low concentrations (10 nM) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-AAG
CAS 75747-14-7
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C31H43N3O8
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.7
Pureza >98%
Peso molecular 585.698