Learn More
Melford 17-AAG
Código de producto. 30017966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30017966 1 mg 1 miligramo
30017965 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30017966 Proveedor Melford N.º de proveedor A200450.001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
17-AAG (17-alilamino-17-desmetoxigeldanamicina) es un derivado sintético de la geldanamicina. Al igual que la geldanamicina, la 17-AAG es reconocida por su función como inhibidor de la proteína de choque térmico 90 (Hsp90), una chaperona molecular involucrada en el plegamiento y estabilización de proteínas.
17-AAG (17-alilamino-17-desmetoxigeldanamicina) es un derivado sintético de la geldanamicina. Al igual que la geldanamicina, la 17-AAG es reconocida por su función como inhibidor de la proteína de choque térmico 90 (Hsp90), una chaperona molecular involucrada en el plegamiento y estabilización de proteínas.
A menudo se utiliza como herramienta para estudiar los procesos dependientes de Hsp90. Al inhibir Hsp90, 17-AAG afecta la estabilidad y la función de varias proteínas cliente, muchas de las cuales están involucradas en procesos celulares críticos, incluida la transducción de señales y la regulación del ciclo celular. Al igual que la geldanamicina, la 17-AAG es particularmente relevante en la investigación del cáncer, ya que la Hsp90 suele ser crucial para la estabilidad de las oncoproteínas.
Los investigadores utilizan 17-AAG para explorar los mecanismos moleculares de la inhibición de Hsp90, con posibles aplicaciones para comprender la biología del cáncer y desarrollar estrategias terapéuticas.
Especificaciones
CAS 75747-14-7
Fórmula molecular C31H43N3O8