Learn More
17-(3-hidroxi-1-propinil)-6Beta,7Beta:15Beta,16Beta-dimetilenoandrostano-3Beta,5Beta,17Beta-triol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-(3-Hydroxy-1-propynyl)-6beta,7beta:15beta,16beta-dimethyleneandrostane-3beta,5beta,17beta-triol |
| CAS | 82543-17-7 |
| Fórmula molecular | C24 H34 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,17-triol, octadecahydro-17-(3-hydroxy-1-propynyl)-10,13-dimethyl-, (3S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S,17S)-, 5H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,17-triol, octadecahydro-17-(3-hydroxy-1-propynyl)-10,13-dimethyl-, [3S-(3α,5α,6β,7β,8α,9β,10α,13α,14β,15β,16β,17α)]-, (3S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S,17S)-Octadecahydro-17-(3-hydroxy-1-propynyl)-10,13-dimethyl-5H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,17-triol, 17-(3-Hydroxy-1-propynyl)-6β,7β:15β,16β-dimethyleneandrostane-3β,5β,17β-triol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O4/c1-21-7-4-13(26)12-24(21,28)17-10-14(17)19-16(21)5-8-22(2)20(19)15-11-18(15)23(22,27)6-3-9-25/h13-20,25-28H,4-5,7-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18-,19+,20-,21+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)C[C@@]1(O)[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]5(O)C#CCO |
| Peso molecular (g/mol) | 386.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.2457 |