Learn More
17,21-Dihidroxipregna-1,4,9(11)-trieno-3,20-dione, TRC
Código de producto. 30003229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003229 25 mg 25 miligramos
30004213 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45250525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10184-69-7
Fórmula molecular C21H26O4
Peso molecular (g/mol) 342.43
Sinónimo Deltacortinene, EP Prednisone Impurity D;
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h5-6,8,11,15,17,22,25H,3-4,7,9-10,12H2,1-2H3/t15-,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1831
Porcentaje de pureza >95%