Learn More
17,20b-Dihidroxipregn-4-en-3-ona 20-Acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17,20beta-Dihydroxypregn-4-en-3-one 20-Acetate |
| CAS | 108448-27-7 |
| Fórmula molecular | C23H34O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (20R)-20-(Acetyloxy)-17-hydroxypregn-4-en-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H34O4/c1-14(27-15(2)24)23(26)12-9-20-18-6-5-16-13-17(25)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h13-14,18-20,26H,5-12H2,1-4H3/t14-,18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@]([C@]3([C@@]([C@]4(C)C(CC3)=CC(=O)CC4)(CC1)[H])[H])(CC[C@@]2([C@H](OC(C)=O)C)O)[H] |
| Nombre IUPAC | (R)-1-((8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 374.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.25 |