Learn More
17,20:20,21-bis(metilendioxi)pregna-1,4-dieno-3,11-diona (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17,20:20,21-Bis(methylenedioxy)pregna-1,4-diene-3,11-dione(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 26341-55-9 |
| Fórmula molecular | C23H28O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 17,20:20,21-Bis[methylenebis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,11-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28O6/c1-20-7-5-15(24)9-14(20)3-4-16-17-6-8-22(21(17,2)10-18(25)19(16)20)23(29-13-27-22)11-26-12-28-23/h5,7,9,16-17,19H,3-4,6,8,10-13H2,1-2H3/t16-,17-,19+,20-,21-,22+,23?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@]25OCOC56COCO6 |
| Peso molecular (g/mol) | 400.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.1886 |