Learn More
17,20:20,21-bis(metilendioxi)-5b-pregnan-3b-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17,20:20,21-Bis(methylenedioxy)-5beta-pregnan-3beta-ol |
| CAS | 19458-49-2 |
| Fórmula molecular | C23H36O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 17,2020,21-Bis(Methylenedioxy)-5-B-Pregnan-3-B-Ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36O5/c1-20-8-5-16(24)11-15(20)3-4-17-18(20)6-9-21(2)19(17)7-10-22(21)23(28-14-26-22)12-25-13-27-23/h15-19,24H,3-14H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18?,19+,20+,21+,22-,23?/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@@]5(OCOC56COCO6)[C@@]4(C)CCC23 |
| Peso molecular (g/mol) | 392.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.2563 |