Learn More
17,17-(etilendioxi)androst-4-en-3b-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17,17-(Ethylenedioxy)androst-4-en-3beta-ol |
| CAS | 2428-57-1 |
| Fórmula molecular | C21H32O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3beta-Hydroxyandrost-4-en-17-one Cyclic Ethylene Acetal, Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-[1,3]dioxolane] Androst-4-en-17-one Deriv., (3beta)-3-Hydroxyandrost-4-en-17-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O3/c1-19-8-5-15(22)13-14(19)3-4-16-17(19)6-9-20(2)18(16)7-10-21(20)23-11-12-24-21/h13,15-18,22H,3-12H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC45OCCO5 |
| Nombre IUPAC | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetilespiro[1,2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-17,2'-1,3-dioxolano]-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 332.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.2351 |