Learn More
17,17'-Di(ciclopropilmetil)-4,5alfa;4',5alfa'-diepoxi-7alfa,7alfa'-di[(1S)-1-hidroxi-1,2,2-trimetilpropil]-6,6'-dimetoxi-2,2'-bi(6alfa,14-etano-14alfa-morfinan)-3,3'-diol, Mikromol
Descripción
17,17'-Di(ciclopropilmetil)-4,5alfa;4',5alfa'-diepoxi-7alfa,7alfa'-di[(1S)-1-hidroxi-1,2,2-trimetilpropil]-6,6'-dimetoxi-2,2'-bi(6alfa,14-etano-14alfa-morfinan)-3,3'-diol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pseudobuprenorphine |
| CAS | 163597-04-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Pseudobuprenorphine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C58 H80 N2 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 17,17′-Di(cyclopropylmethyl)-4,5α;4′,5α′-diepoxy-7α,7α′-di[(1S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,6′-dimethoxy-2,2′-bi(6α,14-ethano-14α-morphinan)-3,3′-diol, 2,2′-Bibuprenorphine, Pseudobuprenorphine, Buprenorphine Imp. G (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C58H80N2O8/c1-49(2,3)51(7,63)37-27-53-15-17-57(37,65-9)47-55(53)19-21-59(29-31-11-12-31)39(53)25-33-23-35(43(61)45(67-47)41(33)55)36-24-34-26-40-54-16-18-58(66-10,38(28-54)52(8,64)50(4,5)6)48-56(54,42(34)46(68-48)44(36)62)20-22-60(40)30-32-13-14-32/h23-24,31-32,37-40,47-48,61-64H,11-22,25-30H2,1-10H3/t37-,38-,39-,40-,47-,48-,51+,52+,53-,54-,55+,56+,57?,58?/m1/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5cc(c(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56)c8cc9C[C@H]%10N(CC%11CC%11)CC[C@@]%12%13[C@@H](Oc(c8O)c9%12)[C@]%14(CC[C@@]%10%13C[C@@H]%14[C@](C)(O)C(C)(C)C)OC |
| Mostrar más |