Learn More
(16Beta)-17,21-Dihidroxi-16Beta-metil-pregna-1,4,9(11)-trieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (16beta)-17,21-Dihydroxy-16beta-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 13504-15-9 |
| Fórmula molecular | C22 H28 O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | USP Betamethasone Related Compound C, Betamethasone EP Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16+,18-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 356.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1988 |