Learn More
16alfa-metil prednisolona, TRC
Código de producto. 30135749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135749 500 mg 500 miligramos
30138247 100 mg 100 miligramos
30007544 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326445500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10417-63-7
Fórmula molecular C22 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 374.47
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (11β,16α)-11,17,21-Trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Methylprednisolone, 11β,17,21-Trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16alpha-Methyl Prednisolone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-17,19,23,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.2093