Learn More
16Alfa-Metil-9,11-dehidro Prednisolona, TRC
Código de producto. 30009570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009570 10 mg 10 miligramos
30005040 25 mg 25 miligramos
30012688 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29530010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13209-41-1
Fórmula molecular C22 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 356.46
Sinónimo 17,21-Dihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl- (6CI,7CI,8CI), 17α,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, VBP 15, Vamorolone
Nombre IUPAC (8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenentrrena-3-una
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1988
Porcentaje de pureza >95%