Learn More
16Alfa-Metil-11-oxo Prednisolona, TRC
Código de producto. 18093120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18093120 25 mg 25 miligramos
18014040 10 mg 10 miligramos
18062930 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18093120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29535025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2036-77-3
Fórmula molecular C22 H28 O5
Peso molecular (g/mol) 372.45
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16-methyl-, (16α)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl- (6CI,7CI,8CI), (16α)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Dexamethasone Imp. J (EP)
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,16R,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,11-dione
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17,21-Dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1937
Porcentaje de pureza >95%