Learn More
16Alfa-hidroxicortisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16alpha-Hydroxycortisol |
| CAS | 1171-81-9 |
| Fórmula molecular | C21H30O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | U 34908, 16α,17-Dihydroxy-corticosterone, 11β,16α,17,21-Tetrahydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O6/c1-19-6-5-12(23)7-11(19)3-4-13-14-8-16(25)21(27,17(26)10-22)20(14,2)9-15(24)18(13)19/h7,13-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1c2c(cccc2)nc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 378.46 |