Learn More
16alfa-Hidroxi Androsterona, TRC
Código de producto. 30135051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135051 100 mg 100 miligramos
17934175 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH828170100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14167-49-8
Fórmula molecular C19 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 306.44
Sinónimo Androstan-17-one, 3,16-dihydroxy-, (3α,5α,16α)-, 5α-Androstan-17-one, 3α,16α-dihydroxy- (8CI), (3α,5α,16α)-3,16-Dihydroxyandrostan-17-one, 16α-Hydroxyandrosterone, 3α,16α-Dihydroxy-5α-androstan-17-one, 3α,16α-Dihydroxy-5α-androstane-17-one
Nombre IUPAC (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16R)-3,16-dihidroxi-10,13-dimetilo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-one
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)C4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16alpha-Hydroxyandrosterone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(21)17(19)22/h11-16,20-21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14-,15-,16+,18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.2195