Learn More
16Alfa-bromoandrosterona, TRC
Código de producto. 30333039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30333039 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30333039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67971050MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 16alpha-Bromoandrosterone
CAS 59462-53-2
Fórmula molecular C19H29BrO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo (3alpha,5alpha,16alpha)-16-Bromo-3-hydroxy-androstan-17-one
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29BrO2/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(20)17(19)22/h11-16,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14-,15-,16+,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H](Br)C4=O
Nombre IUPAC (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16R)-16-bromo-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 369.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1351
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.