Learn More
(16Alfa)-21-[(etoxicarbonil)oxi]-17-hidroxi-16-metilpregna-1,4,9(11)-trieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (16alpha)-21-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 89561-92-2 |
| Fórmula molecular | C25 H32 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dexamethasone Impurity 10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32O6/c1-5-30-22(28)31-14-21(27)25(29)15(2)12-20-18-7-6-16-13-17(26)8-10-23(16,3)19(18)9-11-24(20,25)4/h8-10,13,15,18,20,29H,5-7,11-12,14H2,1-4H3/t15-,18-,20+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | carbonato de etilo [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxo-etilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 428.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.2199 |