Learn More
(16alfa)-21-cloro-17-[(2-furanilcarbonil)oxi]-16-metil-pregna-1,4-dieno-3,11,20-triona Mometasona, TRC
Código de producto. 17961365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961365 2.5 mg 2.50 miligramo
17953585 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17961365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3665202.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305334-31-9
Fórmula molecular C27 H29 Cl O6
Peso molecular (g/mol) 484.97
Sinónimo (16alpha)-21-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Mometasone Furoate Imp. C (EP), 21-Chloro-16alpha-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate
Nombre IUPAC [(8S,9S,10R,13S,14S,16R,17R)-17-(2-cloroacetilo)-10,13,16-trimetil-3,11-dióxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] furán-2-carboxilato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Chloro-16alpha-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29ClO6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(29)8-9-25(16,2)23(18)20(30)13-26(19,3)27(15,22(31)14-28)34-24(32)21-5-4-10-33-21/h4-5,8-10,12,15,18-19,23H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,23-,25+,26+,27+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.1653
Porcentaje de pureza >95%