Learn More
(16Alfa)-21-acetiloxi-16,17-dihidroxi-pregna-1,4,9(11)-trieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (16alpha)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 77017-20-0 |
| Fórmula molecular | C22H25O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 16alpha,17,21-Trihydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28O6/c1-13(24)29-12-20(27)23(28)19(26)11-18-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)17(16)7-9-22(18,23)3/h6-8,10,16,18-19,26,28H,4-5,9,11-12H2,1-3H3/t16-,18+,19-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17S)-16,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 385.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.1886 |