Learn More
(16Alfa)-21-Acetiloxi-16,17-dihidroxi-16,17-O-isopropilideno-pregna-1,4,9(11)-trieno-3,20-diona, TRC
Código de producto. 30311940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311940 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30311940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187515100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (16alpha)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-16,17-O-isopropylidene-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
CAS 25092-28-8
Fórmula molecular C26H32O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo (16α)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-16,17-O-isopropylidene-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 16α,17,21-Trihydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione Cyclic 16,17-Acetate with Acetone
Fórmula InChI InChI=1S/C26H32O6/c1-15(27)30-14-21(29)26-22(31-23(2,3)32-26)13-20-18-7-6-16-12-17(28)8-10-24(16,4)19(18)9-11-25(20,26)5/h8-10,12,18,20,22H,6-7,11,13-14H2,1-5H3/t18-,20+,22-,24+,25+,26-/m1/s1
SMILES [H][C@@]12CCC3=CC(C=C[C@]3(C)C1=CC[C@@]4(C)[C@@H]2([H])C[C@@H2]5[C@@H]4(C(COC(C)=O)=O)[O]C(C)(C)[O]5)=O
Nombre IUPAC acetato de 2-oxo-2-((6aS,8aS,8bS,11aR,12aS,12bS)-6a,8a,10,10-tetrametil-4-oxo-1,2,4,6a,8,8a,11a,12,12a,12b-decahidro-8bH-nafto[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-8b-il)etilo
Peso molecular (g/mol) 440.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.22