Learn More
Acetato de 16alfa,17-epoxi-21-hidroxipregna-4,9(11)-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16alpha,17-Epoxy-21-hydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione Acetate |
| CAS | 115034-45-2 |
| Fórmula molecular | C23H28O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (16alpha)-21-(Acetyloxy)-16,17-epoxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28O5/c1-13(24)27-12-19(26)23-20(28-23)11-18-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)17(16)7-9-22(18,23)3/h7,10,16,18,20H,4-6,8-9,11-12H2,1-3H3/t16-,18+,20-,21+,22+,23-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)C4=CC[C@]23C |
| Peso molecular (g/mol) | 384.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.1937 |