Learn More
16alfa,17,21-trihidroxi-pregna-1,4-dieno-3,11,20-triona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16alpha,17,21-Trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| CAS | 3754-05-0 |
| Fórmula molecular | C21H26O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione','16,17,21-trihydroxy-','(16α)- (ACI), (16α)-16,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione (ACI), Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione','16α,17,21-trihydroxy- (6CI','7CI','8CI), 16a,17,21-Trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 16α-Hydroxy-11-keto Prednisolone, (8S,9S,10R,13S,14S,16R,17S)-16,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,10,12,13,14,15,16,17-decahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11(6H)-dione), 16α,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O6/c1-19-6-5-12(23)7-11(19)3-4-13-14-8-16(25)21(27,17(26)10-22)20(14,2)9-15(24)18(13)19/h5-7,13-14,16,18,22,25,27H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@H]([C@@H]1C[C@H]([C@@]2(C(=O)CO)O)O)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S,16R,17S)-16,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 374.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.1729 |