Learn More
16alfa,17-[(1RS)-etilidenobis(oxi)]-11beta,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona, Mikromol™
Código de producto. 17980946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17980946 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17980946 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0204.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
16alfa,17-[(1RS)-etilidenobis(oxi)]-11beta,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 1040085-98-0
Nombres de analitos o componentes 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H30 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Imp. B (EP), Budesonide Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O6/c1-12-28-19-9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,3)23(19,29-12)18(27)11-24/h6-8,12,15-17,19-20,24,26H,4-5,9-11H2,1-3H3/t12?,15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
SMILES CC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Nombre IUPAC 16alfa,17-[(1RS)-etilidenobis(oxi)]-11beta,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona
Peso molecular (g/mol) 402.48
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 402,2042 g/mol