Learn More
16alfa,17-[(1RS)-Butilidenobis(oxi)]-9alfa-bromo-11beta,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona, Mikromol™
Descripción
16alfa,17-[(1RS)-Butilidenobis(oxi)]-9alfa-bromo-11beta,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-9 alpha-bromo-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 313474-59-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-9 alpha-bromo-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25H33BrO6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Budesonide Imp. J (EP), 16alpha,17-[(1RS)-Butylidene-bis(oxy)]-9alpha-bromo-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, (11beta,16alpha)-9-bromo-16,17-[butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Impurity J |
| SMILES | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(Br)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 509.43 |
| Cantidad | 25 mg |