Learn More
16Alfa,17-[(1RS)-Butilidenebis(oxy)]-11Beta-hidroxi-17-(hidroximetil)-D-homoandrosta-1,4-dieno-3,17a-dione (Mezcla de dieerómeros), TRC
Código de producto. 30133684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133684 100 mg 100 miligramos
17952895 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB691785100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1040085-99-1
Fórmula molecular C25H34O6
Peso molecular (g/mol) 430.53
Sinónimo Chryseno[2,3-d][1,3]dioxole-2,7(4aH,5H)-dione, 4b,6,6a,7a,10a,11,11a,11b,12,13-decahydro-5-hydroxy-7a-(hydroxymethyl)-4a,6a-dimethyl-9-propyl-, (4aR,4bS,5S,6aS,7aR,10aR,11aS,11bS)-, 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homo-androsta-1,4-diene-3,17a-dione, Budesonide Imp. C (EP)
Nombre IUPAC (4aR,4bS,5S,6aS,7aR,10aR,11aS,11bS)-5-hidroxi-7a-(hidroximetil)-4a,6a-dimetil-9-propil-5,6,10a,11,11,11,11,13-octahidro-4bH-criseno[2,3-d][1,3]dioxol-2,7-dión
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)C(=O)[C@]2(CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11Beta-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-20-30-19-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)21(16)18(28)12-24(17,3)22(29)25(19,13-26)31-20/h8-10,16-21,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20?,21+,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.2355