Learn More
16alfa,17-[(1RS)-butilideno-bis(oxi)]-21-hidroxipregna-1,4-dieno-3,11,20-triona, Mikromol™
Descripción
16alfa,17-[(1RS)-butilideno-bis(oxi)]-21-hidroxipregna-1,4-dieno-3,11,20-triona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Keto Budesonide |
| CAS | 216453-74-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 11-Keto Budesonide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H32 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 16α,17-[(1RS)-Butylidene-bis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Budesonide Imp. L (EP), Budesonide Related Compound L, Budesonide Impurity L |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4C(=O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 428.52 |
| Mostrar más |