Learn More
16a-hidroxidehidroepiandrosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16alpha-Hydroxydehydroepiandrosterone |
| CAS | 1232-73-1 |
| Fórmula molecular | C19 H28 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (3β,16α)-3,16-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 3β,16α-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 16-Hydroxydehydroandrosterone, 16-Hydroxydehydroepiandrosterone, 16α-Hydroxy-DHEA, 16α-Hydroxydehydroisoandrosterone, 3β,16α-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 5-Androsten-3β,16α-diol-17-one, Androst-5-ene-3β-16α-diol-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(21)17(19)22/h3,12-16,20-21H,4-10H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16+,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)CC1=CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)C4=O |
| Nombre IUPAC | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,16R)-3,16-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.2038 |