Learn More
16a-Bromodeshidro Epiandrosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16alpha-Bromodehydro Epiandrosterone |
| CAS | 1093-91-0 |
| Fórmula molecular | C19H27BrO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Androsten-16alpha-bromo-3beta-ol-17-one, (3beta,16alpha)-16-Bromo-3-hydroxy-androst-5-en-17-one, 16.alpha-Bromo-3beta-hydroxy-5-androsten-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27BrO2/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(20)17(19)22/h3,12-16,21H,4-10H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15?,16+,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)CC1=CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)C3C[C@@H](Br)C4=O |
| Nombre IUPAC | (3S,8R,9S,10R,13S,16R)-16-bromo-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 367.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.1194 |