Learn More
(16a)-21-(acetiloxi)-16-metil-pregna-1,4,9(11)-trieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (16alpha)-21-(Acetyloxy)-16-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 4258-83-7 |
| Fórmula molecular | C24H30O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 21-Acetoxy-16alpha-methylpregna-1,4,9-(11)-triene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O4/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-23(16,3)19(18)8-10-24(20,4)22(14)21(27)13-28-15(2)25/h7-9,12,14,18,20,22H,5-6,10-11,13H2,1-4H3/t14-,18-,20+,22?,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)C1C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [2-oxo-2-[(8S,10S,13S,14S,16R)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,12,14,15,16,17-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]etilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 382.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.2144 |