Descripción
Diseñado para sus aplicaciones de laboratorio. El 5075EL-D tiene un panel de control multicolor avanzado y una cámara hecha de acero inoxidable 316L. Cada modelo tiene una serie de características opcionales de valor agregado que se pueden configurar para enfriamiento rápido, secado eficiente, control de Fo y más.
- Sistema de control avanzado: aproveche el ’sistema de control de última generación de Tuttnauer con pantalla multicolor
- Seguro - Sistema automático de bloqueo por presión. La puerta no se abre cuando la cámara está sobrepresurizada
- Impresión interna opcional: documenta fecha, hora, temperatura y presión.
- Pantalla multicolor intuitiva: la pantalla multicolor para una lectura más sencilla brinda acceso rápido a información importante. El color se utiliza para indicar la etapa del ciclo.
- Acero inoxidable de alta calidad: cámara y puerta de acero inoxidable de grado 316L con acabado electropulido
- Diversos tipos de carga: el autoclave 5075EL-D viene con 8 programas de ciclo configurados de fábrica que cubren las necesidades de procesamiento de la mayoría de los laboratorios y centros de investigación.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 35,2 gal |
| Capacidad (métrico) | 160 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 75 cm |
| Diámetro de la cámara (imperial) | 20 in |
| Fondo de la cámara (imperial) | 30 in |
| Diámetro de la cámara (métrico) | 50 cm |
| Longitud (imperial) | 44,8 in |
| Longitud (métrico) | 112 cm |
| Tipo de producto | Autoclave de sobremesa |
| máx. (imperial) | 221 °F a 279 °F |
| Mostrar más |