Learn More
KGW Isotherm™ Vasos Dewar en forma de placa de 1600 ml
Código de producto. 10720982
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1600 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10720982 1600 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10720982 Proveedor KGW Isotherm™ N.º de proveedor 1196
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para su uso como baño caliente o frío, enfriamiento de muestras pequeñas, templado de matraces de fondo redondo o en un agitador magnético.
  • Manipulación sencilla
  • Completamente plateado
  • Cubierta de aluminio estructurada, antimagnética e inoxidable
  • Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 205mm
Para utilizar con (aplicación) Enfriamiento de muestras pequeñas
Altura interior (métrico) 110 mm
Altura (métrico) 145 mm
Capacidad (métrico) 1600 ml
Diámetro interior (métrico) 170mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Modelo En forma de placa