Learn More
Gilac™ Carrito de acero inoxidable de 16 estantes
Código de producto. 17928761
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
200 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
17928761 200 kg cada uno
1 options
Código de producto. 17928761 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G194595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1162.98€
    763.04€ / paquete de 1
    Ahorro 399.94€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El carro de acero inoxidable de 16 estantes es compatible con recipientes de masa de 9, 14 y 15 L y recipientes de masa divisorios de 10, 20 y 13 L.
  • Carro de acero inoxidable con 16 estantes.
  • Compatible con recipientes para masa de 9, 14 y 15 L y recipientes para masa divisorios de 10, 20 y 13 L.
  • Acero inoxidable recomendado en ambientes húmedos (sin daños a los rodamientos incluso en presencia de agua).
  • Equipado con 4 ruedas pivotantes incluidas 2 ruedas con freno, para una mayor movilidad.
  • Altura entre bastidores: 92 mm.
  • Carga máxima: 200 kg.
Especificaciones
Tipo Carro
Admite Contenedores de masa
Capacidad portante (imperial) 440 lb.
Capacidad portante (métrico) 200 kg
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Contenedores para masa (9, 14 y 15 L) y Contenedores divisores para masa (10, 20 y 13 L)