Learn More
16-(R)-iloprost, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16-(R)-Iloprost |
| CAS | 74843-13-3 |
| Fórmula molecular | C22 H32 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 16-(R)-Iloprost |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32O4/c1-3-4-7-15(2)20(23)11-10-18-19-13-16(8-5-6-9-22(25)26)12-17(19)14-21(18)24/h8,10-11,15,17-21,23-24H,5-7,9,12-14H2,1-2H3,(H,25,26)/b11-10+,16-8+/t15-,17+,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | CC#CC[C@@H](C)[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2C\C(=C/CCCC(=O)O)\C[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | Ácido (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-5-hidroxi-4-[(E,3S,4R)-3-hidroxi-4-metiloct-1-en-6-inil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-pentalen-2-ilideno]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 360.487 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.23 |