Learn More
16-oxoestradiol, Mikromol™
Código de producto. 30050497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050497 100 mg 100 miligramos
30052531 25 mg 25 miligramos
30458187 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30050497 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0130.17
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
16-oxoestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-Oxoestradiol
CAS 566-75-6
Nombres de analitos o componentes 16-Oxoestradiol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 16-Oxoestradiol
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-15,17,19,21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,17+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC(=O)[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-3,17-dihidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-16-ona
Peso molecular (g/mol) 286.37
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1569 g/mol