Learn More
16-oxo-dehidro epiandrosterona (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16-Oxo-dehydro Epiandrosterone |
| CAS | 571-05-1 |
| Fórmula molecular | C19H26O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3β)-3-Hydroxy-androst-5-ene-16,17-dione, 3β-Hydroxy-androst-5-ene-16,17-dione, 3β-Hydroxy-5-androstene-16,17-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(21)17(19)22/h3,12-15,20H,4-10H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCCN(CCO)c1nc2c(nc(N(CCOC(C)=O)CCOC(C)=O)nc2N3CCCCC3)c(N4CCCCC4)n1 |
| Peso molecular (g/mol) | 302.41 |