Learn More
Éster metílico del ácido 16-metilheptadecanoico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30328026 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30328026 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15086120
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-Methylheptadecanoic acid-methyl ester
CAS 5129-61-3
Nombres de analitos o componentes 16-Methylheptadecanoic acid-methyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H38 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Heptadecanoic acid, 16-methyl-, methyl ester, Methyl 16-methylheptadecanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H38O2/c1-18(2)16-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-17-19(20)21-3/h18H,4-17H2,1-3H3
SMILES COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(C)C
Nombre IUPAC metil 16-metilheptadecanoato
Peso molecular (g/mol) 298.5
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.2872 g/mol