Learn More
16-metil epiprednisolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16-methyl Epiprednisolone |
| CAS | 85700-75-0 |
| Fórmula molecular | C22 H30 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione','11,17,21-trihydroxy-16-methyl-','(11α,16β)-, (11α,16β)-11,17,21-Trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11α,17,21-Trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 16-Methyl Epiprednisolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-17,19,23,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11R,13S,14S,16S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 374.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.2093 |