Learn More
Ácido 16-Hexadecanoico Betanosulfonilo, TRC
Código de producto. 30480790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480790 10 mg 10 miligramos
30466000 5 mg 5 miligramos
30473023 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM25994010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887406-81-7
Fórmula molecular C17 H34 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 366.58
Nombre IUPAC Ácido 16-metilsulfanilsulfonilhexadecanoico
SMILES CSS(=O)(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-Methanethiosulfonyl Hexadecanoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H34O4S2/c1-22-23(20,21)16-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-15-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.1899