Learn More
16 LT Alcohol bencílico NF-EP-BP (4 x 4 LT), Pharmco
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | de 205 °C |
| Cantidad | Caja 4x4L |
| Grado | BP |
| Forma física | Líquidos |