Learn More
16-Keto 17Beta-Estradiol, TRC
Código de producto. 30403006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403006 10 mg 10 miligramos
30398732 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK18875010MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-75-6
Fórmula molecular C18H22O3
Peso molecular (g/mol) 286.37
Sinónimo 16-Oxoestradiol
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-3,17-dihidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-16-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC(=O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-Keto 17beta-Estradiol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-15,17,19,21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1569