Specifications
| Nombre del producto químico o material | 16-Hydroxyhexadecanoic acid |
| CAS | 506-13-8 |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 95°C to 99°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula molecular | C16H32O3 |
| Show More |