Learn More
16-Hydroxyhexadecanoic acid, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10761451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10761451 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10761451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175900010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 16-Hydroxyhexadecanoic acid
CAS 506-13-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95°C to 99°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C16H32O3
Fórmula lineal HO(CH2)15CO2H
Número MDL MFCD00002750
Cantidad 1 g
Beilstein 03, 362
Sinónimo juniperic acid, 16-hydroxypalmitic acid, hexadecanoic acid, 16-hydroxy, palmitic acid, 16-hydroxy, omega-hydroxypalmitic acid, 16-hydroxy-hexadecanoic acid, unii-7ipp3u0f3i, .omega.-hydroxypalmitic acid, 7ipp3u0f3i, 16-hydroxy hexadecanoic acid
Clave InChI UGAGPNKCDRTDHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCO
Nombre IUPAC ácido 16-hidroxihexadecanoico
Peso molecular (g/mol) 272.429
PubChem CID 10466
ChEBI CHEBI:55328
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.42
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.