Learn More
Ácido 16-hidroxihexadecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11315139 1 g 1 g
11325139 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17845.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 506-13-8 | C16H32O3 | 272.429 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-13-8
Fórmula molecular C16H32O3
Peso molecular (g/mol) 272.429
Número MDL MFCD00002750
Clave InChI UGAGPNKCDRTDHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo juniperic acid, 16-hydroxypalmitic acid, hexadecanoic acid, 16-hydroxy, palmitic acid, 16-hydroxy, omega-hydroxypalmitic acid, 16-hydroxy-hexadecanoic acid, unii-7ipp3u0f3i, .omega.-hydroxypalmitic acid, 7ipp3u0f3i, 16-hydroxy hexadecanoic acid
PubChem CID 10466
ChEBI CHEBI:55328
Nombre IUPAC ácido 16-hidroxihexadecanoico
SMILES C(CCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-Hydroxyhexadecanoic acid
Punto de fusión 98°C to 100°C
Fórmula lineal HO(CH2)15CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 1783998
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.43
Porcentaje de pureza 98%