Learn More
16-Hexadecanolida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11346686 50 g 50 g
11336686 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03864.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.46€
    270.65€ / 50 g
    Ahorro 58.81€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-29-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
16-Hexadecanolide is used in the manfacturing of perfumes. It acts as masking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 16-Hexadecanolida se utiliza en la fabricación de perfumes. Actúa como agente de enmascarante.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-29-5
Fórmula molecular C16H30O2
Peso molecular (g/mol) 254.41
Número MDL MFCD00039668
Clave InChI LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 16-hexadecanolide, hexadecanolide, cyclohexadecanolide, 16-hexadecanolactone, 1,16-hexadecanolide, dihydroambrettolide, juniperic acid lactone, 1,16-hexadecanolactone, hexadecanolactone, 16-hydroxyhexadecanoic acid lactone
PubChem CID 7984
SMILES O=C1CCCCCCCCCCCCCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-Hexadecanolide
Punto de fusión 33°C to 34°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 148631
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1-oxacycloheptadecan-2-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.42
Porcentaje de pureza 97%